5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR40127-250MG
APOSOR40127-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSOR40127-250MG
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12028623
Numéro CAS: 552331-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité