3-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-1H-indazol-5-yl-5-boronic acid
OR40150-250MG
APOSOR40150-250MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR40150-250MG
3-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
3-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12028643
Numéro CAS: 1245816-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité