2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40189-1G
APOSOR40189-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40189-1G
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
Formule: C₄HCl₂IN₂
MW: 274,87 g/mol
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01898087
Numéro CAS: 13544-44-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité