Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Bromo-3-chloroisoquinoline

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR40228-1G OR40228-250MG
APOSOR40228-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR40228-1G APOSOR40228-250MG
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
7-Bromo-3-chloroisoquinoline


Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242,4997 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044699
Numéro CAS: 1029720-65-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité