2-(Bromomethyl)-4,6-dimethylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(Bromomethyl)-2,3-lutidine
OR40233-100MG
APOSOR40233-100MGEA 43.5 EUR InStock
APOSOR40233-100MG
2-(Bromomethyl)-4,6-dimethylpyridine 95%
2-(Bromomethyl)-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,076 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10699165
Numéro CAS: 79313-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité