Methyl-2-bromo-5-chlorothiazole-4-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40279-250MG
APOSOR40279-250MGEA 39.4 EUR InStock
APOSOR40279-250MG
Methyl-2-bromo-5-chlorothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-bromo-5-chlorothiazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₃BrClNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08704624
Numéro CAS: 1053655-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité