[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thien-2-yl]methylamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene dihydrochloride, 4-[5-(Aminomethyl)thien-2-yl]-2-methyl-1,3-thiazole dihydrochloride
OR40290-100MG
APOSOR40290-100MGEA 151 EUR InStock
APOSOR40290-100MG
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thien-2-yl]methylamine dihydrochloride
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thien-2-yl]methylamine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂S₂·2ClH
MW: 283,241 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07704030
Numéro CAS: 1030012-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité