trans-Diethyl tetrahydro-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diethyl trans-pyrrolidine-3,4-dicarboxylate
OR40307-500MG
APOSOR40307-500MGEA 560 EUR InStock
APOSOR40307-500MG
trans-Diethyl tetrahydro-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate 95+%
trans-Diethyl tetrahydro-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140346
Numéro CAS: 904304-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité