3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-bromo-5-picoline, 5-Amino-6-bromo-3-picoline, 2-Bromo-5-methyl-3-pyridinamine
OR40336-5G
APOSOR40336-5GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR40336-5G
3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277281
Numéro CAS: 34552-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité