(2-Chloropyridin-3-yl)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40337-250MG
APOSOR40337-250MGEA 85.8 EUR InStock
APOSOR40337-250MG
(2-Chloropyridin-3-yl)acetic acid 97%
(2-Chloropyridin-3-yl)acetic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757512
Numéro CAS: 61494-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité