2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40445-250MG
APOSOR40445-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40445-250MG
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₂·ClH
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234118
Numéro CAS: 78667-04-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité