8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
OR40470-1G
APOSOR40470-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR40470-1G
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168972
Numéro CAS: 1571-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité