2-Méthylpropène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
OR40492-100G
APOSOR40492-100GEA 342 EUR InStock
APOSOR40492-100G
2-Méthylpropène
2-Méthylpropène
Formule: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Point d'ébullition: –6.9 °C
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.5879 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008898
Numéro CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
ONU: 1055
ADR: 2.1,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité