Tétrachloro-o-benzoquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzoquinone, Tetrachloro-1,2-benzoquinone, 2-Chloranil, Tetrachloro-o-benzoquinone, o-Chloranil, 3,4,5,6-Tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
OR40496-5G
APOSOR40496-5GEA 195 EUR InStock
APOSOR40496-5G
Tétrachloro-o-benzoquinone
Tétrachloro-o-benzoquinone
Formule: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001646
Numéro CAS: 2435-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité