3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4050-1G
APOSOR4050-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4050-1G
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carbonyl chloride
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₆H₄Cl₂O₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174300
Numéro CAS: 175201-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité