Ethyl morpholine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40501-1G
APOSOR40501-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR40501-1G
Ethyl morpholine-2-carboxylate
Ethyl morpholine-2-carboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₃
Point d'ébullition: 103…105 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08751336
Numéro CAS: 135782-25-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité