Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octanoate de méthyle 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR40509-500ML
APOSOR40509-500MLEA 132 EUR InStock
APOSOR40509-500ML
Octanoate de méthyle 99%
Octanoate de méthyle


Formule: C₉H₁₈O₂
Point d'ébullition: 194…195 °C
Point de fusion: –41…–36.7 °C
Densité: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009551
Numéro CAS: 111-11-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité