Acide 4-hydroxy-o-toluique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid, 4-Hydroxy-o-toluic acid
OR40557-25G
APOSOR40557-25GEA 125 EUR InStock
APOSOR40557-25G
Acide 4-hydroxy-o-toluique 97%
Acide 4-hydroxy-o-toluique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02182261
Numéro CAS: 578-39-2
EINECS: 209-422-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité