Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40563-1G
APOSOR40563-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40563-1G
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate 95%
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045783
Numéro CAS: 58012-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité