α-Chloro-4-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40572-100G
APOSOR40572-100GEA 118 EUR InStock
APOSOR40572-100G
α-Chloro-4-nitrotoluène 98%
α-Chloro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 112 °C/0.6mmHg
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007374
Numéro CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité