4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-aminophenethylcarbamate, 4-(2-Aminoethyl)aniline, 4-BOC protected
OR40588-1G
APOSOR40588-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40588-1G
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,315 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663961
Numéro CAS: 94838-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité