(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
OR40591-25G
APOSOR40591-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR40591-25G
(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 98%
(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C/8mmHg
Densité: 1.002 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671629
Numéro CAS: 23357-46-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité