2-Amino-3-furonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-cyanofuran, 2-Aminofuran-3-carbonitrile
OR40643-250MG
APOSOR40643-250MGEA 236 EUR InStock
APOSOR40643-250MG
2-Amino-3-furonitrile 95+%
2-Amino-3-furonitrile
Formule: C₅H₄N₂O
MW: 108,098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834958
Numéro CAS: 139370-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité