(R)-(-)-1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3R)-3-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected, (R)-tert-Butyl 3-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR40644-1G
APOSOR40644-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR40644-1G
(R)-(-)-1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
(R)-(-)-1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844734
Numéro CAS: 199174-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité