trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40650-5G
APOSOR40650-5GEA 173 EUR InStock
APOSOR40650-5G
trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 273 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065608
Numéro CAS: 3398-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité