Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzoate de méthyle 99+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chlorobenzoic acid emthyl ester

OR4068-5G
APOSOR4068-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4068-5G
2-Chlorobenzoate de méthyle 99+%
2-Chlorobenzoate de méthyle


Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 233…235 °C
Densité: 1.191 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016337
Numéro CAS: 610-96-8
EINECS: 210-242-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité