4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-((Furan-2-ylmethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-[(Fur-2-ylmethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
OR4073-1G
APOSOR4073-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR4073-1G
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₂BNO₄
MW: 245,0400 g/mol
Point de fusion: 134…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115672
Numéro CAS: 850568-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité