Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Diéthanolamine 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol

OR40730-500G
APOSOR40730-500GEA 155 EUR InStock
APOSOR40730-500G
Diéthanolamine 99%
Diéthanolamine


Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 268…270 °C
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.097 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité