Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylthiophene-2-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-methylthiophen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 3-Methyl-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-(3-Methyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

OR41001-1G
APOSOR41001-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR41001-1G
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene 97%
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene


Formule: C₁₁H₁₇BO₂S
MW: 224,13 g/mol
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063137
Numéro CAS: 885692-91-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité