Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole

OR41002-1G
APOSOR41002-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR41002-1G
2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₀H₁₆BClN₂O₂
MW: 242,52 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11100959
Numéro CAS: 1315281-29-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité