6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR41004-5G
APOSOR41004-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR41004-5G
6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
6-Chloro-5-nitroquinoline
Formule: C₉H₅ClN₂O₂
MW: 208.6012 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093616
Numéro CAS: 86984-32-9
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 5 g APOSOR41004-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité