N-(2-Hydroxyethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]imidazo[1,2-a]pyridine
OR41008-1G
APOSOR41008-1GEA 342 EUR InStock
APOSOR41008-1G
N-(2-Hydroxyethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxamide
N-(2-Hydroxyethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxamide
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₂
MW: 205,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12179438
Numéro CAS: 1157107-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité