Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate
OR41055-5G
APOSOR41055-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR41055-5G
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268.11 g/mol
Point de fusion: 178…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094942
Numéro CAS: 103858-53-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité