4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4108-250MG
APOSOR4108-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4108-250MG
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid 96%
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Point de fusion: 187 - 190 °C
Numéro MDL: MFCD06801676
Numéro CAS: 246023-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité