N-Isopropyl 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4127-500MG
APOSOR4127-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4127-500MG
N-Isopropyl 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Isopropyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₄BNO₄S
MW: 243,08 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363752
Numéro CAS: 850589-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité