Benzyl-tert-butyl malonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl tert-butyl malonate
OR4154-5G
APOSOR4154-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4154-5G
Benzyl-tert-butyl malonate 95%
Benzyl-tert-butyl malonate
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,294 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075175
Numéro CAS: 72594-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité