6-Methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42002-250MG
APOSOR42002-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSOR42002-250MG
6-Methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formule: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00493766
Numéro CAS: 18591-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité