2-Éthyl-1H-pyrrole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethyl-1H-pyrrole
OR42007-5G
APOSOR42007-5GEA 151 EUR InStock
APOSOR42007-5G
2-Éthyl-1H-pyrrole 98%
2-Éthyl-1H-pyrrole
Formule: C₆H₉N
MW: 95,15 g/mol
Point d'ébullition: 164…165 °C/754mmHg
Densité: 0.929 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060477
Numéro CAS: 1551-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité