Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triethyl-4-phosphonocrotonate 94%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR42028-1G
APOSOR42028-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR42028-1G
Triethyl-4-phosphonocrotonate 94%
Triethyl-4-phosphonocrotonate


Formule: C₁₀H₁₉O₅P
Point d'ébullition: 133…135 °C/0.4mmHg
Densité: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009192
Numéro CAS: 10236-14-3
EINECS: 243-748-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité