2-Chloro-3-iodopyridin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
OR42029-1G
APOSOR42029-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR42029-1G
2-Chloro-3-iodopyridin-4-amine
2-Chloro-3-iodopyridin-4-amine
Formule: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,455 g/mol
Point de fusion: 116…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763660
Numéro CAS: 909036-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité