Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-6-bromo-7-methylquinoline

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-7-methylquinolin-4-amine

OR42035-1G
APOSOR42035-1GEA 285 EUR InStock
APOSOR42035-1G
4-Amino-6-bromo-7-methylquinoline
4-Amino-6-bromo-7-methylquinoline


Formule: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674994
Numéro CAS: 1189106-59-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité