7-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR42036-1G
APOSOR42036-1GEA 509 EUR InStock
APOSOR42036-1G
7-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
7-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
MW: 256,526 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674996
Numéro CAS: 1189105-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité