7-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42116-250MG
APOSOR42116-250MGEA 197 EUR InStock
APOSOR42116-250MG
7-Bromo-6-methyl-1H-indazole
7-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17168273
Numéro CAS: 1257535-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité