5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42118-250MG
APOSOR42118-250MGEA 105 EUR InStock
APOSOR42118-250MG
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formule: C₁₀H₈BrN·BrH
MW: 302,993 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11976354
Numéro CAS: 586373-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité