Anhydride succinique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydrofuran-2,5-dione
OR42120-100G
APOSOR42120-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR42120-100G
Anhydride succinique 97%
Anhydride succinique
Formule: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: 118…120 °C
Densité: 1.572 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005525
Numéro CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité