3-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylthiophene-2-boronic acid, (3-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
OR4215-1G
APOSOR4215-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR4215-1G
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236049
Numéro CAS: 177735-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité