2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42151-25G
APOSOR42151-25GEA 168 EUR InStock
APOSOR42151-25G
2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
2-Amino-5-iodopyrimidine
Formule: C₄H₄IN₃
MW: 221 g/mol
Point de fusion: 217…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075666
Numéro CAS: 1445-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité