3-Chloro-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-(N,N-dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid, (3-Chloro-4-(dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
OR4217-250MG
APOSOR4217-250MGEA 29 EUR InStock
APOSOR4217-250MG
3-Chloro-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BClNO₃
MW: 227,45 g/mol
Point de fusion: 126…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363772
Numéro CAS: 850589-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité