5-Bromo-3-nitro-2-picoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR42176-25G
APOSOR42176-25GEA 120 EUR InStock
APOSOR42176-25G
5-Bromo-3-nitro-2-picoline 97%
5-Bromo-3-nitro-2-picoline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09031419
Numéro CAS: 911434-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité