1,6-Naphthyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pyrido[4,3-b]pyridine, 1,6-Diazanaphthalene
OR42177-1G
APOSOR42177-1GEA 148 EUR InStock
APOSOR42177-1G
1,6-Naphthyridine
1,6-Naphthyridine
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059750
Numéro CAS: 253-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité